A5503
Albumin from chicken egg white
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Szinonimák:
Albumin from hen egg white, Ovalbumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
chicken egg white
Minőségi szint
típus
Grade V
Teszt
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
44287 Da by calculation
tisztítva
crystallization
technika/technikák
bioconjugation: suitable
oldhatóság
H2O: soluble 40 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
chicken ... OVAL(396058)
Általános leírás
Alkalmazás
Studies to test the effects of localization on DNA immunizations use ovalbumin in antibody assays.
Ovalbumin has been used as an induction agent in model studies of atopic dermatitis.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein