Merck
D-077
Supelco
5α-Dihydrotestosterone-D3 (16,16,17-D3) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
5α-Dihydrotestosterone-d3 (16,16,17-d3), 5α-DHT-D3 (16, 16, 17-D3) solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H27O2D3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
293.46
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
100 μg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CCC4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12?,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVKAWKQGWWIWPM-JUNPRZFISA-N
Általános leírás
A stable-labeled internal standard of 5α-Dihydrotestosterone or DHT. DHT is an androgen or male sex hormone that has been implicated in a broad range of disease from male pattern baldness to benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. As an anabolic steroid, DHT has also been used as a performance-enhancing drug to promote muscle growth.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.