Merck
11666975001
Roche
HA Peptide
9-amino acid synthetic peptide from hemagglutinin (HA) of an influenza virus
Szinonimák:
peptide
Méret kiválasztása
5 MG
260 000,00 Ft
260 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 MG
260 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
23201100
260 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Teszt
95% (HPLC)
Forma
lyophilized
kiszerelés
pkg of 5 mg
gyártó/kereskedő neve
Roche
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
HA (hemagglutinin) is a surface glycoprotein, expressed by influenza virus.[1]
Alkalmazás
HA Peptide has been used in the following :
  • Protein purification from Baculovirus infected cells.[2]
  • Affinity chromatography.[3][4]
  • Chromatin immunoprecipitation.[5][6]
Biokémiai/fiziológiai hatások
HA (hemagglutinin) protein is responsible for the infectivity of human influenza by inducing the production of neutralizing antibodies. HA mediates viral attachment to the surface of oligosaccharide receptors (at sialic acid terminal).[7] HA contains conserved cross-reactive antigenic determinants, which is predicted to stimulate cross-protective antibodies.[1]
Minőség
  • Purity: =95% (HPLC)
  • Function test: Competitive ELISA, using Anti-HA-coated microplate to measure free HA Peptide inhibition of HA-peroxidase binding with detection by ABTS.
Feloldás
Add 5 ml TBS to get a final concentration of 1 mg/ml.
Rehydrate for at least 10 minutes.
Egyéb megjegyzések
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Physical and genetic associations of the Irc20 ubiquitin ligase with Cdc48 and SUMO.
Richardson A, et al.
PLoS ONE, 8(10), e76424-e76424 (2013)
A common neutralizing epitope conserved between the hemagglutinins of influenza A virus H1 and H2 strains.
Okuno Y, et al.
Journal of Virology, 67(5), 2552-2558 (1993)
The degradation pathway of the mitophagy receptor Atg32 is re-routed by a posttranslational modification.
Levchenko M, et al.
PLoS ONE, 11(12), e0168518-e0168518 (2016)
Cytoplasmic ATXN7L3B interferes with nuclear functions of the SAGA deubiquitinase module.
Li W, et al.
Molecular and Cellular Biology (2016)
R J Riese et al.
Immunity, 4(4), 357-366 (1996-04-01)
Destruction of li by proteolysis is required for MHC class II molecules to bind antigenic peptides, and for transport of the resulting complexes to the cell surface. The cysteine protease cathepsin S is highly expressed in spleen, lymphocytes, monocytes, and