Fontos dokumentumok
M2154
Medium 199
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
M199 Medium, TCM 199
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Medium 199, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
pH
7.0-7.6 (25 °C, 209 g/L)
alkatrészek
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture rumen epithelial cells from yearling Speckle Park beef heifers
- as a component of the maturation medium for the incubation of Cumulus oocyte complexes (COCs) from bovine ovaries
- as a component of the Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) mixture to maintain rat neonatal cardiac myocytes (NCM)
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.