Fontos dokumentumok
M5017
Medium 199
With Earle′s salts and ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 Solution, TCM 199
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Medium 199, With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.
Related Content
Discover the formulation for Medium 199 for cell culture applications, including vaccine development.
Fedezze fel a 199-es médium összetételét sejttenyésztési alkalmazásokhoz, beleértve a vakcinák fejlesztését is.