Fontos dokumentumok
M7528
Medium 199
HEPES modification, with Earle′s salts, and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
Cell culture medium, M199 Medium, TCM 199
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Medium 199, HEPES Modification, with Earle′s salts, 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
pH
>7.2
alkatrészek
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Related Content
Discover the formulation for Medium 199 for cell culture applications, including vaccine development.
Fedezze fel a 199-es médium összetételét sejttenyésztési alkalmazásokhoz, beleértve a vakcinák fejlesztését is.