Fontos dokumentumok
M2520
Medium 199
HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
M199 Medium, TCM 199
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- maintain the cumulus-oocyte complex (COC) before maturation and for culturing of these oocytes for in vitro maturation
- to rinse the aspiration line during the collection of the ovum from German Holstein cows
- to culture cardiac endothelial cells from rats
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
A kalcium egy ionilag stabil kétértékű kation, amely a sejtkultúrában fontos hasznos és toxikus tulajdonságokkal rendelkezik. A sejttenyésztési közegek széles skálájának összetevője.
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.