H4784
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
≥180 USP units/mg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine intestinal mucosa
Minőségi szint
form
powder
specifikus aktivitás
≥180 USP units/mg
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kation nyomok
Ca: ≤20 ppm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Minőség
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.