Fontos dokumentumok
M3769
Medium 199
Modified, with Earle′s salts, without L-glutamine, sodium bicarbonate, and phenol red, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
M199 Medium, TCM 199
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: no
phenol red: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture the primary human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) for use in cell viability assay
- to flush the uterine horn of gilts to recover day 12 conceptuses from uteri
- to culture the peritoneal cells and immortalized human mesothelial cells (MeT-5A and ATCC-CRL-9444)
Mennyiség
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.