L9764
Lipopolysaccharides (rough strains) from Salmonella enterica serotype minnesota Re 595 (Re mutant)
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Salmonella enterica (Serotype minnesota Re 595 mutant)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
szennyeződések
<3% Protein (Lowry)
szín
white to yellow cast
oldhatóság
water: 0.90-1.10 mg/mL, hazy to turbid, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Charge and aggregation pattern govern the interaction of plasticins with LPS monolayers mimicking the external leaflet of the outer membrane of Gram-negative bacteria: This study examines how charge and aggregation patterns affect the interaction of plasticins with lipopolysaccharides (LPS) from rough strains like Salmonella enterica serotype Minnesota Re 595. The findings contribute to understanding the molecular interactions involved in microbial resistance mechanisms (Michel et al., 2015).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
The product is soluble in water (5 mg/ml) or cell culture medium (1 mg/ml) yielding a hazy, faint yellow solution. A more concentrated, though still hazy, solution (20 mg/ml) has been achieved in aqueous saline after vortexing and warming to 70-80 oC. Lipopolysaccharides are molecules that form micelles in every solvent. Hazy solutions are observed in water and phosphate buffered saline. Organic solvents do not give clearer solutions. Methanol yields a turbid suspension with floaters, while water yields a homogeneously hazy solution.
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.