SMB00704
Lipopolysaccharides from Proteus mirabilis
purified by phenol extraction
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Proteus mirabilis)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
tisztítva
phenol extraction
szennyeződések
<3.00% protein (Lowry-TCA)
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: 0.90-1.10 mg/mL, slightly hazy to hazy, colorless to light yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Proteus mirabilis is a Gram-negative facultative anaerobic rod-shaped bacterium. Bacteria of the genus Proteus of the family Enterobacteriaceae are opportunistic human pathogens responsible for wound and burn infections as well as skin, eye, ear, nose, throat, urinary tract, and gastrointestinal infections and bacteremias.
Alkalmazás
- Lipopolysaccharide structure modulates cationic biocide susceptibility and crystalline biofilm formation in Proteus mirabilis.: The study explores how variations in lipopolysaccharide structure affect the susceptibility of Proteus mirabilis to biocides and its ability to form crystalline biofilms, informing strategies to combat biofilm-associated infections (Clarke et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.