Fontos dokumentumok
SBR00012
Sigma-Aldrich
Lipid A, monophosphoryl Salmonella enterica serotype minnesota Re 595 (Re mutant), Ready Made Solution
1 mg/mL
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
leírás
(Ready Made Solution)
Minőségi szint
Forma
liquid
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
koncentráció
1 mg/mL
szín
faintly yellow
Hatásmechanizmus
enzyme | interferes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Lipid A is one of the components of the lipopolysaccharide molecule of Gram-negative bacteria. It is responsible for the toxicity of these bacteria. It has two glucosamine units with a β (1-->6) glycosidic linkage.
Kiszerelés
2ML
Elkészítési megjegyzés
1 mg/mL in aqueous solution containing 1 μL/mL triethylamine
Egyéb megjegyzések
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jolanta Lodowska et al.
Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej (Online), 61, 106-121 (2007-03-21)
The majority of Gram-negative bacteria are pathogenic to humans and animals. Lipopolysaccharide (LPS) is the most biologically active component of these microorganisms. This compound is also called endotoxin to emphasize its negative impact on a macroorganism. Lipid A, one of