Fontos dokumentumok
H8901
Sodium 1-heptanesulfonate
BioXtra
Szinonimák:
1-Heptanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
leírás
anionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
molekulatömeg
202.25 g/mol
szennyeződések
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): <0.05%
kation nyomok
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?