L2137
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype minnesota
purified by gel-filtration chromatography
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Salmonella enterica (Serotype minnesota)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
szennyeződések
<1% Protein
szín
white
oldhatóság
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to hazy, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- TRPV4 is not the molecular sensor for bacterial lipopolysaccharides-induced calcium signaling: This study explores the signaling pathways activated by lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype Minnesota, demonstrating that TRPV4 is not involved, advancing understanding of immune responses to bacterial endotoxins (Wang et al., 2023).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Related Content
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.