L9641
Lipopolysaccharides (rough strains) from Escherichia coli EH100 (Ra mutant)
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (EH100 Ra mutant)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
szennyeződések
<3% Protein (Lowry)
szín
white to yellow
oldhatóság
water: 4.90-5.10 mg/mL, cloudy to turbid, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
The product is soluble in water (5 mg/ml) or cell culture medium (1 mg/ml) yielding a hazy, faint yellow solution. A more concentrated, though still hazy, solution (20 mg/ml) has been achieved in aqueous saline after vortexing and warming to 70-80 oC. Lipopolysaccharides are molecules that form micelles in every solvent. Hazy solutions are observed in water and phosphate buffered saline. Organic solvents do not give clearer solutions. Methanol yields a turbid suspension with floaters, while water yields a homogeneously hazy solution.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.