Fontos dokumentumok
L5399
Lipid A, diphosphoryl from Escherichia coli F583 (Rd mutant)
Szinonimák:
Diphosphoryl Lipid A from E.Coli.
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (F583 Rd mutant)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CCCCCCCCCCC)CC(=O)OC1C(NC(=O)CC(CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC)C(OCC2OC(OP(O)(O)=O)C(NC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)C(OC(=O)CC(O)CCCCCCCCCCC)C2O)OC(CO)C1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C94H178N2O25P2/c1-7-13-19-25-31-37-38-44-50-56-62-68-84(103)115-78(66-60-54-48-42-35-29-23-17-11-5)72-86(105)119-92-88(96-82(101)71-77(65-59-53-47-41-34-28-22-16-10-4)114-83(102)67-61-55-49-43-36-30-24-18-12-6)93(116-79(73-97)90(92)120-122(107,108)109)113-74-80-89(106)91(118-85(104)70-76(99)64-58-52-46-40-33-27-21-15-9-3)87(94(117-80)121-123(110,111)112)95-81(100)69-75(98)63-57-51-45-39-32-26-20-14-8-2/h75-80,87-94,97-99,106H,7-74H2,1-6H3,(H,95,100)(H,96,101)(H2,107,108,109)(H2,110,111,112)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZQKNULLWNGMCW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the effect of various lipid A molecules on lung pericyte proliferation in vitro
- to test on THP-1 and J774A.1 cells for neopterin and nitrite formation respectively
- as lipopolysaccharides (LPS) derivatives in binding experiments
- to stimulate the spleen cells and as a mitogen stimulation for toll like receptor 4 (TLR4)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)