L6511
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype typhimurium
purified by phenol extraction
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Salmonella enterica (Serotype typhimurium)
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
tisztítva
phenol extraction
szennyeződések
<3% Protein (Lowry)
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: 4.90-5.10 mg/mL, slightly hazy to turbid, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.