A3547
Achromopeptidase from bacteria
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg solid
Szinonimák:
ACP, Lysyl endopeptidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (LYSOBACTER SP. BACTERIA M497-1)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥1,000 units/mg solid
molekulatömeg
27 kDa
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
pH Optimum for activity: pH 8.5 - 9
Approximately 500-1,500 un/ml achromopetidase can be used to lyse cells at a density of OD600=0.6 over 2 hours at 37 °C.
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Protocols
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
Related Content
Find cell lysis and protein extraction reagents like cell lysis buffers, protein extraction kits, extraction enzymes, and other lysis enhancers for isolating and purifying proteins.
Találjon sejtlízis és fehérjeextrakciós reagenseket, például sejtlízis puffereket, fehérjeextrakciós készleteket, extrakciós enzimeket és egyéb lízisfokozókat a fehérjék izolálásához és tisztításához.