L4402
Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
BioUltra, ≥97% (SDS-PAGE), Protein 40-60 % by biuret, ≥2,000 units/mg protein
Szinonimák:
Glycyl-glycine Endopeptidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Staphylococcus sp.)
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥2,000 units/mg protein
molekulatömeg
25 kDa
összetétel
Protein, 40-60% biuret
koncentráció
40—60% protein
technika/technikák
cell based assay: suitable
alkalmasság
suitable for cell lysis
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
pH Optimum for activity: ~7.5
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3