L6529
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (O55:B5)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
form
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<3% Protein (Lowry)
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, faintly hazy to hazy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to stimulate human PBMC to secrete cytokine.
- to stimulate wild type embryonic fibroblasts and mutants for the induction of phosphorylation of p56
- in the measurement of tumor necrosis factor-α levels and nuclear factor-κB p65 activities after stimulation
- in the stimulation of hamster lymphocytes in vitro
- to induce activated dendritic morphology in murine macrophage cell line in a study
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.