L5418
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5
Ready Made solution, 1 mg/mL
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (O55:B5)
Minőségi szint
form
aqueous solution
koncentráció
1 mg/mL
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Related Content
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.