L3012
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4
purified by gel-filtration chromatography
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (O111:B4)
Minőségi szint
form
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
szennyeződések
<1% Protein
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Related Content
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.