F8666
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5
FITC conjugate
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (O55:B5)
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
form
lyophilized powder
a címkézés mértéke
2-10 μg FITC per mg LPS
szín
yellow to orange
oldhatóság
H2O: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, pale yellow to yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.