Fontos dokumentumok
L4516
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O127:B8
BioXtra, suitable for cell culture, γ-irradiated
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli (O127:B8)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
Forma
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1% Protein (Lowry)
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- to study the LPS-induced macrophage survival in mice
- to elicit the secretion of cytokines by cattle PBMC
- to study apoptosis of highly susceptible macrophage cells in a LPS-induced proinflammatory environment
- to perform autophagy assay in BV2 and BV2-LC3 cells
- for stimulation of human monocytes, macrophages and mouse microglia cells
- to induce pentraxin-3 expression in 293T cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.