L6143
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype typhimurium
suitable for cell culture, BioXtra, γ-irradiated
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Salmonella enterica (serotype typhimurium)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
form
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1% Protein (Lowry)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- in mice to elicit the secretion of pro-inflammatory cytokines
- to induce cytokine production in monocytes
- to elicit the activation of NF-κB pathway in mouse dendritic cells.
- to induce inflammatory response in human colon adenocarcinoma Caco-2 cells
- for stimulation of the catfish peripheral blood leukocytes (PBLs) to study estrogen receptor mRNA expression
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.