L7895
Lipopolysaccharides from Salmonella typhosa
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bacterial (Salmonella typhosa)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
form
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1% Protein (Lowry)
szín
white to faint yellow
oldhatóság
water: 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.