L7770
Lipopolysaccharides from Salmonella enterica serotype enteritidis
γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Szinonimák:
LPS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Salmonella enterica (Serotype enteritidis)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
Forma
lyophilized powder
tisztítva
gel-filtration chromatography
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1% Protein (Lowry)
szín
white to yellow cast
oldhatóság
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.