Fontos dokumentumok
W261114
Lactic acid
natural, ≥85%
Szinonimák:
DL-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥85%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
pH
2
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤10.0 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
Érzékszervi
odorless
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?