Fontos dokumentumok
71718
Sodium L-lactate
≥99.0% (NT)
Szinonimák:
(S)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, L-Lactic acid sodium salt, Sarcolactic acid sodium salt
Teszt
≥99.0% (NT)
form
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −12.5±0.5°, c = 1% in H2O
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥97.0 (enzymatic)
Jellemzők
chiral
szennyeződések
≤1% water
mp
163-165 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Reagent for the dissolution of calcium D-gluconate.
- Crystallizing agent in the synthesis of Sn-containing silicate catalysts.
- Chiral building block to prepare chiral pyrrolidine intermediate, which is further used to synthesize chiral pyrrolidinium ionic liquids.
- Mild reducing agent in the selective reduction of CuO into Cu nanorods.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?