Merck
71716
Sigma-Aldrich
Sodium D-lactate
≥99.0% (NT)
Szinonimák:
(R)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, D-Lactic acid sodium salt
Méret kiválasztása
1 G
35 600,00 Ft
5 G
115 000,00 Ft
35 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
35 600,00 Ft
5 G
115 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5NaO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.06
Beilstein:
5454721
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
35 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 1% in H2O
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥99:1 (enzymatic)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
[Na+].C[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSFWBMYFKHRBD-HSHFZTNMSA-M
Általános leírás
Sodium D-lactate is the sodium salt of D-lactic acid. It is formed as an intermediate during the carbohydrate metabolism in muscle and liver.[1]
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Metabolism of Sodium d-Lactate: I. Utilization of Intravenously Injected Sodium d-Lactate by Normal Persons.
Soffer L J, et al.
Archives of Internal Medicine, 60(5), 876-881 (1937)
Xiaoxia Zhang et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 46(7), 899-909 (2019-04-10)
Lactoyl-CoA is critical for the biosynthesis of biodegradable and biocompatible lactate-based copolymers, which have wide applications. However, reports on acetyl-CoA: lactate CoA-transferases (ALCTs) are rare. To exploit novel ALCTs, amino acid sequence similarity searches based on the CoA-transferases from Clostridium
Joel Frandsen et al.
Scientific reports, 7(1), 5126-5126 (2017-07-13)
Oxidative stress is damaging to cells and contributes to aging and neurodegenerative disease. This state is mediated by production of imbalanced molecules, and reactive dicarbonyl compounds - mainly methylglyoxal. The glyoxalase pathway is an antioxidant defense system utilized to detoxify
Oleh Smutok et al.
Yeast (Chichester, England), 36(5), 341-348 (2018-12-14)
During the recent decades, a lot of data about the significance of D-lactate determination in food technology and quality control have been accumulated. Nowadays, the development of new methods for the determination of D-lactate is very relevant, especially with regard
Braedon McDonald et al.
Cell host & microbe, 28(5), 660-668 (2020-08-19)
Eradication of pathogens from the bloodstream is critical to prevent disseminated infections and sepsis. Kupffer cells in the liver form an intravascular firewall that captures and clears pathogens from the blood. Here, we show that the catching and killing of