G004399
HPLC Analysis of Lactic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L and CLC-D
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CLC-L and CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST, 53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Jogi információk
Analit
Standard
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)