Fontos dokumentumok
L5288
Latrunculin B
from Latruncula magnifica, ≥80% (HPLC), solid, actin polymerization inhibitor
Szinonimák:
LAT-B
About This Item
Javasolt termékek
product name
Latrunculin B from Latruncula magnifica, ≥80% (HPLC), solid
Minőségi szint
Teszt
≥80% (HPLC)
form
solid
molekulatömeg
395.5
oldhatóság
ethanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]2C[C@H](C[C@@](O)(O2)[C@@H]3CSC(=O)N3)OC(=O)C=C(C)CCC=C1
InChI
1S/C20H29NO5S/c1-13-5-3-4-6-14(2)9-18(22)25-16-10-15(8-7-13)26-20(24,11-16)17-12-27-19(23)21-17/h3,5,9,13,15-17,24H,4,6-8,10-12H2,1-2H3,(H,21,23)/b5-3-,14-9-/t13-,15-,16-,17+,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSHPHXHGRHSMIK-JRIKCGFMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3