Fontos dokumentumok
L2158
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
H-Leu-pNA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Leucine p-nitroanilide hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
water: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H17N3O3.ClH/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18;/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H/t11-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFOYXOWPGRWPLS-MERQFXBCSA-N
Alkalmazás
- for spectrophotometric assays
- in the intestinal samples, such as duodenum, jejunum, and ileum
- in the hemolymph of Manila clam
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)