S4826
SMIFH2
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(3-Bromophenyl)-5-(2-furanylmethylene)dihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
light yellow to yellow-green
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H9BrN2O3S/c16-9-3-1-4-10(7-9)18-14(20)12(13(19)17-15(18)22)8-11-5-2-6-21-11/h1-8H,(H,17,19,22)/b12-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVFJHEQDISFYIS-XYOKQWHBSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3