Fontos dokumentumok
M1404
Nocodazole
≥99% (TLC), powder
Szinonimák:
Methyl N-(5-thenoyl-2-benzimidazolyl)carbamate, Methyl [5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Oncodazole, R 17934, [5-(2-Thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbamic acid methyl ester
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
mp
300 °C (dec.)
oldhatóság
DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating)
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TUBB(203068)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.