428020
Latrunculin B
from Latrunculia magnifica, ≥95% (HPLC), solid, actin polymerization inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Latrunculin B, Latrunculia magnifica
About This Item
Javasolt termékek
product name
Latrunculin B, Latrunculia magnifica, Latrunculin B, CAS 76343-94-7, is a unique marine toxin that inhibits actin polymerization and disrupts microfilament organization. It is 10 to 100-fold more potent than cytochalasins.
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
off-white to yellow
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C20H29NO5S/c1-13-5-3-4-6-14(2)9-18(22)25-16-10-15(8-7-13)26-20(24,11-16)17-12-27-19(23)21-17/h3,5,9,13,15-17,24H,4,6-8,10-12H2,1-2H3,(H,21,23)/b5-3-,14-9-/t13-,15-,16-,17+,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSHPHXHGRHSMIK-JRIKCGFMSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Actin polymerization
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
de Oliveira, C.A., and Mantovani, B. 1988. Life Sci.43, 1825.
Coue, M., et al. 1987. FEBS Lett.213, 316.
Spector, I., et al. 1983. Science219, 493.
WGK
WGK 3