428021
Latrunculin A
from Latrunculia magnifica, ≥95% (HPLC), solid, actin polymerization inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Latrunculin A, Latrunculia magnifica
About This Item
Javasolt termékek
product name
Latrunculin A, Latrunculia magnifica, Latrunculin A, CAS 76343-93-6, is a cell-permeable marine toxin that disrupts microfilament organization in cultured cells by the formation of a 1:1 complex with monomeric G-actin (KD = 200 nM).
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C22H31NO5S/c1-15-7-5-3-4-6-8-16(2)11-20(24)27-18-12-17(10-9-15)28-22(26,13-18)19-14-29-21(25)23-19/h3-5,7,11,15,17-19,26H,6,8-10,12-14H2,1-2H3,(H,23,25)/b4-3+,7-5-,16-11-/t15-,17-,18-,19+,22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDVBPZROPPMBLW-IZGXTMSKSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
G-actin
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Spector, I., et al. 1989. Cell Motil. Cytoskeleton 13, 127.
Coue, M., et al. 1987. FEBS Lett. 213, 316.
Schatten, G., et al. 1986. Exp. Cell Res. 166, 191.
Spector, I., et al. 1983. Science 219, 493.
WGK
WGK 3