Fontos dokumentumok
B0560
(−)-Blebbistatin
≥98% (HPLC), solid, cell cycle inhibitor
Szinonimák:
1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-hydroxypyrrolo[2.3-b]-7-methylquinolin-4-one
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
(−)-Blebbistatin, solid, synthetic
Minőségi szint
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble(lit.)
ethyl acetate: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
methylene chloride: soluble(lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1ccc2N=C3N(CC[C@@]3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.