Fontos dokumentumok
J4580
Jasplakinolide
≥97% (HPLC), film (colorless), actin polymerization promoter
Szinonimák:
Jaspamide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Jasplakinolide, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
film (colorless)
szín
off-white to beige
oldhatóság
DMSO: >2 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H]1C[C@@H](C)\C=C(C)\C[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N(C)[C@H](Cc2c(Br)[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@H](CC(=O)O1)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22-,23-,24-,30+,31+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQWYWHOHRVVHAP-DHKPLNAMSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.