C6762
Cytochalasin B from Drechslera dematioidea
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
Phomin
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
antibiotikus hatásspektrum
fungi
Hatásmechanizmus
DNA synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC[C@@H](O)\C=C\C(=O)O[C@]23[C@@H](\C=C\C1)[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]2[C@H](Cc4ccccc4)NC3=O
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
Általános leírás
- Disruption of actin filaments and of interaction of actin filaments in solution
- Inhibition of actin polymerization
- Inhibition of subunit association and dissociation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.