182516-M
Arp2/3 Complex Inhibitor II, CK-869
The Arp2/3 Complex Inhibitor II, CK-869 controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Szinonimák:
Arp2/3 Complex Inhibitor II, CK-869, Actin Assembly Inhibitor XIV, 2-(3-Bromophenyl)-3-(2,4-dimethoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-4-one, racemic, CK-0157869
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3