Fontos dokumentumok
420107-M
Millipore
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni
A cell-permeable F-actin probe.
Szinonimák:
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni - CAS 102396-24-7 - Calbiochem
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H45BrN4O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
709.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22+,23-,24-,30+,31+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQWYWHOHRVVHAP-HZIRKPFGSA-N
Általános leírás
A cell-permeable F-actin probe. A cyclodepsipeptide with antifungal and antitumor properties. A potent inducer of actin polymerization and stabilization in vitro. Prevents activation of store-mediated Ca2+ entry into cells. It competes with Phalloidin (Cat. No. 516640) for actin binding (Kd = 15 nM) and enhances apoptosis induced by interleukin 2 (IL-2) deprivation. A 1 mM (50 µg/71 µl) solution of Jasplakinolide, Jaspis johnstoni (Cat. No. 420127) in DMSO is also available.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kd = 15 nM for actin binding
Primary Target
Inducer of actin polymerization and stabilization in vitro
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Egyéb megjegyzések
Rosado, J.A., et al. 2000. J. Biol. Chem. 275, 7527.
Posey, S.C., and Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem. 274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst. 87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3