Fontos dokumentumok
W2270
Wiskostatin
Szinonimák:
1-(3,6-dibromocarbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C)CC(O)Cn1c2ccc(Br)cc2c3cc(Br)ccc13
InChI
1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a small-molecule inhibitor of Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP) in human osteosarcoma U2OS cells and mouse-tail fibroblast cell lines
- as a neural (N)-WASP inhibitor in cultured neurons and in the human embryonic kidney (HEK293) cells expressing HA-Parkin
- as a neural (N)-WASP inhibitor in dorsal root ganglion (DRG) cells to investigate vascular endothelial growth factor (VEGF) effect on the actin related protein 2/3 complex (Arp 2/3)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)