Fontos dokumentumok
L1375
Sodium DL-lactate solution
syrup, 60 % (w/w), synthetic
Szinonimák:
DL-Lactic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
syrup
koncentráció
60 % (w/w)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1