Fontos dokumentumok
SML2003
GSK621
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
6-Chloro-5-(2′-hydroxy-3′-methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-(3-methoxyphenyl)-1,5-dihydro-2H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4(3H)-dione, 6-Chloro-5-(2′-hydroxy-3′-methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-3-(3-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=C2N(C3=CC=C(C4=C(O)C(OC)=CC=C4)C=C3)C(Cl)=C1)N(C5=CC=CC(OC)=C5)C2=O
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3