Fontos dokumentumok
1614308
USP
Sodium lactate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Sodium L-lactate, (S)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, L-Lactic acid sodium salt, Sarcolactic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sodium lactate
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
163-165 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Lactated Ringer′s Injection
- Potassium Chloride in Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
- Modified Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
- Half-Strength Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
- Lactated Ringer′s and Dextrose Injection
- Multiple Electrolytes and Dextrose Injection Type 3
- Multiple Electrolytes Injection Type 2
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)