P4562
Sodium pyruvate
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Szinonimák:
α-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, Pyruvic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in Ca2+ + N-Tris(hydroxymethil)methyl-2-aminoethanesulfonic acid (TES)–NaCl medium for sperm incubation
- as a supplement in TCM-199 hepes modification solution for cumulus-oocytes complexes (COC′s) culture
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) to culture mouse primary hepatocytes (MPHs) and also to intraperitoneally inject fasted mice for glucose production assessment
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez