L4263
Sodium DL-lactate solution
BioReagent, syrup, 60 % (w/w), synthetic, suitable for cell culture
Szinonimák:
DL-Lactic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
syrup
koncentráció
27-33% (enzymatic)
60 % (w/w)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in DMEM-B to prepare Dulbecco modified Eagle medium (DMEM)-C medium to evaluate the effect of medium composition on in vitro spermatogonial stem cells (SSCs) maintenance
- as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle′s medium-nutrient mixture F12 to obtain conditioned media of testicular macrophages
- as a component in non-capacitation medium and TALP medium for sperm preparation and in vitro fertilization
- in 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) buffered synthetic oviduct fluid (SOF) media for oocyte preservation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1