Fontos dokumentumok
G7048
Proguanil hydrochloride
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
Chlorguanide, N1-(4-Chlorophenyl)-N5-isopropylbiguanide
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
kezdeményező
AstraZeneca
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.