Fontos dokumentumok
60389
Potassium L-lactate solution
~60%, suitable for microbiology
Szinonimák:
Potassium (S)-lactate, Monopotassium lactate, Lactic acid monopotassium salt, Potassium L-(+)-Lactate, Potassium (S)-2-hydroxypropanoate, Potassium alpha-hydroxypropionate solution, L-Lactic acid potassium salt
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]20/D −4.3±0.5°, neat
kiszerelés
pkg of 1 L
pkg of 250 mL
tárolási körülmény
room temperature
koncentráció
~60% (enzymatic)
~60%
szín
colorless
pH
6.5-8.5
sűrűség
1.333 g/cm3
alkalmazás(ok)
microbiology
SMILES string
[K+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHZLMBHDXVLRIX-DKWTVANSSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolás és stabilitás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?